Stampa…
VWR® SMART skai; Sedie
Fornitore: VWR Collection
132-0947EA 466 EUR
132-0947 132-0948 132-0949 132-0944 132-0945 132-0946
VWR® SMART skai; Sedie
Sedie
Sedie VWR® SMART Skai® con ergonomia all-inclusive. Seduta attiva e dinamica per un comfort straordinario.
  • Il rivestimento ergonomico garantisce una seduta straordinariamente comoda
  • Rivestimento in pelle artificiale, lavabile, facile da pulire e resistente ai sanificanti
  • Meccanismo sincronizzato con regolazione in base al peso per una seduta attiva e dinamica
  • Inclinazione, profondità e altezza della seduta e dello schienale regolabili singolarmente
  • Schienale alto (500 mm) per il massimo sostegno della schiena
  • Cuscino spesso 8 cm
  • Base in alluminio a 5 raggi
GS safety tested.
Certificazioni: Test di sicurezza GS.