Stampa…
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C18
Fornitore: Avantor
7020-02EA 188 EUR
7020-02 7020-06 7020-07 7020-03 7020-08 7334-03 7334-06 7334-07 7020-26 7020-23 7020-00 7020-13 7334-04 7334-08
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C18
Colonne cromatografiche
Le colonne BAKERBOND spe™ sono colonne monouso in PP o vetro preconfezionate con sorbenti ad alta capacità contenuti tra due fritte in PE da 20 µm.
  • Silica based
  • Extraction of compounds from sample solution volumes ranging from a few hundred µl up to 1 L
  • Processing by vacuum or positive pressure
Applicazioni generali: per analiti anionici, non polari a mediamente polari.
Queste colonne SPE possono essere utilizzate in modalità fase inversa.
Confezione: Alcune colonne sono disponibili in un fusto di fibra rivestito di pellicola noto come Jumbo Pack. Le colonne sono confezionate alla rinfusa nella pellicola per eliminare l'inconveniente di aprire i sacchetti individuali.