Stampa…
Semicelle pH, InLab®
Fornitore: Mettler - Toledo
51343195 51343196
662-2874EA 170 EUR
662-2874 662-2875
Semicelle pH, InLab®
Elettrodi Elettrodi pH
Elettrodo pH con corpo in vetro e testa a vite S7. Consigliato per applicazioni in cui la durata dell'elettrodo pH è significativamente inferiore a quella dell’elettrodo di riferimento.
InLab® Mono
- Durata del riferimento prolungata
- Corpo in vetro come protezione da campioni organici e corrosivi
- Cavo staccabile: è possibile collegare cavi differenti alla testa a vite S7 per poter utilizzare una vasta gamma di misuratori"
InLab® Mono Plus
- Membrana in vetro super resistente
- Temperatura massima 130 °C
- Durata del riferimento prolungata
- Corpo in vetro come protezione da campioni organici e corrosivi
- Cavo staccabile: è possibile collegare cavi differenti alla testa a vite S7 per poter utilizzare una vasta gamma di misuratori