Stampa…
Sonde di profondità multi-parametro, MPP 930 IDS
Fornitore: WTW
401205 401206
665-0357EA 3651 EUR
665-0357 665-0358
Sonde di profondità multi-parametro, MPP 930 IDS
Elettrodi Altri elettrodi
Queste sonde di profondità digitali con pressione barometrica integrata e compensazione della temperatura combinano misure dell’ossigeno disciolto, pH o ORP e conducibilità con letture accurate della profondità. Possono essere utilizzati con uno, due o tre elettrodi IDS. Per le misurazioni sono necessari i misuratori multi-parametro Multi 3430 o Multi 3630 IDS.
  • Nessuna torsione o avvitamento: basta un click per creare la pressione, la tensione e la resistenza necessari per la connessione dati sicura con la sonda MPP IDS
  • Avvolgicavo speciale opzionale con