Stampa…
Demineralizzatore a colonna di resine, WP3000
Fornitore: SMEG
WP3010
SMEGWP3010EA 3880 EUR
SMEGWP3010
Demineralizzatore a colonna di resine, WP3000
Purificatori d'acqua Deionizzatori
Il demineralizzatore WP3000 può essere utilizzato con i modelli GW3060 e GW4090 per produrre acqua deionizzata a 0,8-1 μS/cm, adatta per il risciacquo finale nelle macchine lavastrumenti. Il sistema utilizza resine a letto misto (monouso) che possono contenere anche silice. Quando le resine si esauriscono, possono essere sostituite facilmente con il kit MI700WP.