Bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxide (dicumyl peroxide) ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Bis(1-methyl-1-phenylethyl)peroxide, Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl)peroxide, Dicumyl Peroxide
Formula:
C₁₈H₂₂O₂ Punto di fusione: 39…41 °C Densità: 1,56 Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00036227 CAS Number: 80-43-3 EINECS: 201-279-3 UN: 3110 ADR: 5.2,II |