Stampa…
Monomethyl succinate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
H59722.14 H59722.22
H59722.14EA 68.7 EUR
H59722.14 H59722.22
Monomethyl succinate 95%
Monomethyl succinate
Formula: C₅H₈O₄
Punto di ebollizione: 151 °C (20 mmHg)
Punto di fusione: 54…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002788
CAS Number: 3878-55-5
EINECS: 223-408-2