2,6-Dichloronicotinonitrile ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₂Cl₂N₂ Punto di fusione: 121…125 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03411341 CAS Number: 40381-90-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |