Stampa…
4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetic acid
H61176.06 H61176.14
H61176.06EA 194 EUR
H61176.06 H61176.14
4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid ≥98%
4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
Formula: C₈H₆BrFO₂
Peso molecolare: 233,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09032952
CAS Number: 114897-92-6