Stampa…
Phenyl bromoacetate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Bromoacetic acid Phenyl ester, Phenyl 2-bromoacetate
H60464.06 H60464.18
H60464.06EA 37.2 EUR
H60464.06 H60464.18
Phenyl bromoacetate ≥98%
Phenyl bromoacetate
Formula: C₈H₇BrO₂
Peso molecolare: 215.04 g/mol
Punto di ebollizione: 134 °C
Punto di fusione: 31…33 °C
Densità: 1.508
Flash Pt: 113 °C (235 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192391
CAS Number: 620-72-4