Stampa…
2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,5-Dimethylthiazol-2-amine hydrochloride
H59878.09 H59878.18
H59878.09EA 70.7 EUR
H59878.09 H59878.18
2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride 98%
2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride
Formula: C₅H₉ClN₂S
Peso molecolare: 164,66 g/mol
Punto di fusione: 273…274 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012711
CAS Number: 71574-33-9