Stampa…
4-Bromo-3-chlorobenzotrifluoride ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-2-chloro-4-trifluoromethylbenzene
H61978.06 H61978.14
H61978.06EA 55.2 EUR
H61978.06 H61978.14
4-Bromo-3-chlorobenzotrifluoride ≥98%
4-Bromo-3-chlorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃BrClF₃
Peso molecolare: 259,45 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00673985
CAS Number: 402-04-0