Stampa…
(±)-2-Amino-2-(4-chlorophenyl)acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: DL-2-(4-Chlorophenyl)glycine, H-DL-Phg(4-Cl)-OH, DL-alpha-Amino-4-chlorophenylacetic acid, 4-Chloro-DL-2-phenylglycine, 4-Chloro-DL-phenylglycine, 2-Amino-2-(4-chlorophenyl)acetic acid
H59921.14 H59921.22
H59921.14EA 110 EUR
H59921.14 H59921.22
(±)-2-Amino-2-(4-chlorophenyl)acetic acid ≥98%
(±)-2-Amino-2-(4-chlorophenyl)acetic acid
Formula: C₈H₈ClNO₂
Peso molecolare: 185,61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049328
CAS Number: 6212-33-5