Stampa…
3-Fluoro-2-nitrophenol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H61670.03 H61670.06
H61670.03EA 38.1 EUR
H61670.03 H61670.06
3-Fluoro-2-nitrophenol ≥97%
3-Fluoro-2-nitrophenol
Formula: C₆H₄FNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368753
CAS Number: 385-01-3