2-(Methylthio)benzaldehyde ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₈H₈OS Punto di ebollizione: 149°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00196822 CAS Number: 7022-45-9 |
|
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |