Stampa…
2-Amino-6-chloropyrazine 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H61934.22 H61934.14
H61934.22EA 287 EUR
H61934.22 H61934.14
2-Amino-6-chloropyrazine 95%
2-Amino-6-chloropyrazine
Formula: C₄H₄ClN₃
Peso molecolare: 129.55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055024
CAS Number: 33332-28-4