Stampa…
7-Fluorooxindole 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Fluoroindolin-2-one
H61511.MD H61511.03 H61511.06
H61511.MDEA 45.9 EUR
H61511.MD H61511.03 H61511.06
7-Fluorooxindole 95%
7-Fluorooxindole
Formula: C₈H₆FNO
Peso molecolare: 151.14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179608
CAS Number: 71294-03-6
EINECS: 676-237-4