Stampa…
n-Dodecil-β-D-maltoside
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: DDM
J66869.ME J66869.03 J66869.06
J66869.MEEA 126 EUR
J66869.ME J66869.03 J66869.06
n-Dodecil-β-D-maltoside
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Formula: C₂₄H₄₆O₁₁
Peso molecolare: 510,6 g/mol
Punto di fusione: 224…226 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00043012
CAS Number: 69227-93-6