Stampa…
Actinomicin D ≥98%
Fornitore: Cayman Chemical
11421-5 11421-10
CAYM11421-5EA 146 EUR
CAYM11421-5 CAYM11421-10
Actinomicin D ≥98%
Actinomycin D
Formula: C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
Peso molecolare: 1255,5 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00005033
CAS Number: 50-76-0
UN: 3462
ADR: 6.1,II