Stampa…
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt)
Fornitore: Cayman Chemical
14498-25 14498-5 14498-10 14498-50
CAYM14498-25EA 504 EUR
CAYM14498-25 CAYM14498-5 CAYM14498-10 CAYM14498-50
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt)
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt)
Formula: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃
MDL Number: MFCD00080339
CAS Number: 987-65-5
EINECS: 213-579-1