Stampa…
Puromicina idrocloruro
Fornitore: Cayman Chemical
Attenzione
13884-25 13884-50 13884-100 13884-500
CAYM13884-25EA 76.7 EUR
CAYM13884-25 CAYM13884-50 CAYM13884-100 CAYM13884-500
Puromicina idrocloruro
Puromycin dihydrochloride
Formula: C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00012691
CAS Number: 58-58-2
EINECS: 200-387-8