Stampa…
Ponceau S
Fornitore: Cayman Chemical
Attenzione
14330-25 14330-50 14330-100
CAYM14330-25EA 81.5 EUR
CAYM14330-25 CAYM14330-50 CAYM14330-100
Ponceau S
Ponceau S
Formula: C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003892
CAS Number: 6226-79-5
EINECS: 228-319-2