Stampa…
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Dihydrochloride TMB, TMB-HCl, TMB 2HCl, TMB dihydrochloride
H60245.MD H60245.03
H60245.MDEA 51.1 EUR
H60245.MD H60245.03
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride ≥99%
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride
Formula: C₁₆H₂₀N₂·2HCl
Peso molecolare: 313,27 g/mol
Punto di fusione: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00012961
CAS Number: 64285-73-0
EINECS: 264-769-6