Stampa…
Streptozocina
Fornitore: Cayman Chemical
Pericolo
13104-50 13104-1
CAYM13104-50EA 52.2 EUR
CAYM13104-50 CAYM13104-1
Streptozocina
Streptozocin
Formula: C₈H₁₅N₃O₇
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00006607
CAS Number: 18883-66-4
EINECS: 242-646-8