Stampa…
9-Bromo-1-nonanol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H61393.06 H61393.14
H61393.06EA 62.2 EUR
H61393.06 H61393.14
9-Bromo-1-nonanol ≥98%
9-Bromo-1-nonanol
Formula: C₉H₁₉BrO
Punto di ebollizione: 125…126 °C (2 mmHg)
Punto di fusione: 33…35 °C
Flash Pt: 109 °C (228 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063348
CAS Number: 55362-80-6