Stampa…
AEBSF cloridrato (4 - (2-Aminoethil) benzenesulfonil fluoruro cloridrato)
Fornitore: Cayman Chemical
Attenzione
Synonyms: 4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
14321-50 14321-100 14321-250
CAYM14321-50EA 105 EUR
CAYM14321-50 CAYM14321-100 CAYM14321-250
AEBSF cloridrato (4 - (2-Aminoethil) benzenesulfonil fluoruro cloridrato)
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Formula: C₈H₁₁ClFNO₂S
Peso molecolare: 239,69 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00132962
CAS Number: 30827-99-7
UN: 3261
ADR: 8,II