Stampa…
4-Hydroxybenzenesulphonic acid 65% in water
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H59917.AK H59917.K2
H59917.AKEA 65.9 EUR
H59917.AK H59917.K2
4-Hydroxybenzenesulphonic acid 65% in water
4-Hydroxybenzenesulphonic acid
Formula: C₆H₆O₄S
Densità: 1,337
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00673723
CAS Number: 98-67-9
EINECS: 202-691-6
UN: 1803
ADR: 8,II