Stampa…
Tetraciclina cloroidrato
Fornitore: Cayman Chemical
Attenzione
14328-10 14328-25 14328-50
CAYM14328-10EA 78.3 EUR
CAYM14328-10 CAYM14328-25 CAYM14328-50
Tetraciclina cloroidrato
Tetracycline hydrochloride
Formula: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078142
CAS Number: 64-75-5
EINECS: 200-593-8