Stampa…
Ampicillina sale sodico
Fornitore: Cayman Chemical
Pericolo
14417-100 14417-500 14417-25 14417-50
CAYM14417-100EA 325 EUR
CAYM14417-100 CAYM14417-500 CAYM14417-25 CAYM14417-50
Ampicillina sale sodico
Ampicillin sodium salt
Formula: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00064313
CAS Number: 69-52-3
EINECS: 200-708-1