Stampa…
Ethyl-2-aminothiophene-3-carboxylate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-aminothiophene-3-carboxylate
H61559.14 H61559.22
H61559.14EA 123 EUR
H61559.14 H61559.22
Ethyl-2-aminothiophene-3-carboxylate 98%
Ethyl-2-aminothiophene-3-carboxylate
Formula: C₇H₉NO₂S
Peso molecolare: 171,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01566303
CAS Number: 31891-06-2