Malonyl dichloride ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
H59868.14
H59868.22
H59868.14EA
133
EUR
H59868.14
H59868.22
Malonyl dichloride ≥97%
Malonyl dichloride
Purity: 97%
CAS No.: 1663-67-8
Molecular Formula: C3H2Cl2O2
Formula Weight: 140.95
Flash Point: 47°(117°F)
Refractive Index: 1.4650
Boiling Point: 53-55°/19mm
Beilstein Reference: 774044
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000735
Formula:
C₃H₂Cl₂O₂ Peso molecolare: 140,95 g/mol Punto di ebollizione: 53…55 °C (19 mmHg) Densità: 1,449 Flash Pt: 47 °C (117 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000735 CAS Number: 1663-67-8 EINECS: 216-772-9 UN: 2920 ADR: 8,II |