Stampa…
Methylstyrene (mixture of isomers) ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Stabilization: stabilizzata con 4-ter-butil pirocatecolo
V0028-25ML V0028-500ML
TCIAV0028-25MLEA 17 EUR
TCIAV0028-25ML TCIAV0028-500ML
Methylstyrene (mixture of isomers) ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Methylstyrene (mixture of isomers)
Formula: C₉H₁₀
Peso molecolare: 118,18 g/mol
Punto di ebollizione: 173°C
Punto di fusione: -77°C
Flash Pt: 53°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00168066
CAS Number: 25013-15-4
EINECS: 246-562-2
UN: 2618
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b3cce2b4fc90dd48f7001180cd518ffc7ae8ba7&vid=7b3cce2b4fc90dd48f7001180cd518ffc7ae8ba7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)