Stampa…
2-Piperidinemethanol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)piperidine
H60178.09 H60178.18
H60178.09EA 89.6 EUR
H60178.09 H60178.18
2-Piperidinemethanol ≥97%
2-Piperidinemethanol
Formula: C₆H₁₃NO
Peso molecolare: 115,18 g/mol
Punto di ebollizione: 100…102 °C
Punto di fusione: 68…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005987
CAS Number: 3433-37-2
EINECS: 222-333-2