Stampa…
3-(Trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
T2786-5G T2786-25G
TCIAT2786-5GEA 60 EUR
TCIAT2786-5G TCIAT2786-25G
3-(Trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (by GC)
3-(Trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄F₃N
Punto di ebollizione: 113°C
Flash Pt: 23°C
MDL Number: MFCD00100032
CAS Number: 3796-23-4
EINECS: 223-268-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %