Stampa…
(S)-(+)-2-Chloromandelic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxyacetic acid
H61152.ME
H61152.MEEA 0 EUR
H61152.ME
(S)-(+)-2-Chloromandelic acid 95%
(S)-(+)-2-Chloromandelic acid
Formula: C₈H₇ClO₃
Peso molecolare: 186,59 g/mol
Punto di fusione: 118…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798437
CAS Number: 52950-19-3