Stampa…
3-Fluoropicolinic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-fluoropyridine-2-carboxylic acid, 3-Fluoro-2-pyridinecarboxylic acid
H61458.03 H61458.06
H61458.03EA 77.2 EUR
H61458.03 H61458.06
3-Fluoropicolinic acid ≥98%
3-Fluoropicolinic acid
Formula: C₆H₄FNO₂
Peso molecolare: 141.1 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114108
CAS Number: 152126-31-3