Stampa…
3-Fluoro-2-formylpyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H61902.03 H61902.06
H61902.03EA 67.4 EUR
H61902.03 H61902.06
3-Fluoro-2-formylpyridine ≥98%
3-Fluoro-2-formylpyridine
Formula: C₆H₄FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07781234
CAS Number: 31224-43-8