Stampa…
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H60492.06 H60492.14
H60492.06EA 109 EUR
H60492.06 H60492.14
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one ≥97%
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
Formula: C₇H₅NOS
Punto di fusione: 154…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044001
CAS Number: 2634-33-5
EINECS: 220-120-9
UN: 3077
ADR: 9,III