Iron(III) trifluoromethanesulphonate ≥90%, tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₃F₉FeO₉S₃ Punto di fusione: 183 °C Flash Pt: 110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD15144785 CAS Number: 63295-48-7 |