Stampa…
Terpineol, mixture of isomers ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H60146.AP H60146.K4
H60146.APEA 91.8 EUR
H60146.AP H60146.K4
Terpineol, mixture of isomers ≥98%
Terpineol, mixture of isomers
Formula: C₁₀H₁₈O
Punto di ebollizione: 213…218 °C
Punto di fusione: 31…36 °C
Densità: 0,934
Flash Pt: 91 °C (196 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00166983
CAS Number: 8000-41-7
EINECS: 232-268-1