Stampa…
5-Nitroso-8-quinolinol
Fornitore: Cayman Chemical
13856-10 13856-50 13856-100
CAYM13856-10EA 81.5 EUR
CAYM13856-10 CAYM13856-50 CAYM13856-100
5-Nitroso-8-quinolinol
5-Nitroso-8-quinolinol
Formula: C₉H₆N₂O₂
Punto di fusione: 245 °C
MDL Number: MFCD00041862
CAS Number: 3565-26-2
EINECS: 222-650-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III