Stampa…
2,3,6-Trimethylphenol 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Hydroxypseudocumene
H60489.14 H60489.22
H60489.14EA 33.7 EUR
H60489.14 H60489.22
2,3,6-Trimethylphenol 95%
2,3,6-Trimethylphenol
Formula: C₉H₁₂O
Punto di ebollizione: 215 °C
Punto di fusione: 59…62 °C
Densità: 0,940
Flash Pt: 100 °C (212 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002229
CAS Number: 2416-94-6
EINECS: 219-330-3
UN: 2430
ADR: 8,III