Stampa…
N-(3-Hydroxypropyl)morpholine 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H60376.03 H60376.06
H60376.03EA 45.1 EUR
H60376.03 H60376.06
N-(3-Hydroxypropyl)morpholine 95%
N-(3-Hydroxypropyl)morpholine
Formula: C₇H₁₅NO₂
Punto di ebollizione: 240…241 °C
Densità: 1,049
Flash Pt: 85 °C (185 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01713533
CAS Number: 4441-30-9