Stampa…
4-Chlorophenethylamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H63081.06 H63081.14 H63081.22
H63081.06EA 27.7 EUR
H63081.06 H63081.14 H63081.22
4-Chlorophenethylamine 97%
4-Chlorophenethylamine
Formula: C₈H₁₀ClN
Punto di ebollizione: 60…65 °C (0,1 mmHg)
Densità: 1,120
Flash Pt: 106 °C (223 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008191
CAS Number: 156-41-2
EINECS: 205-853-4