Benzyldimethyldodecylammonium chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₂₁H₃₈ClN Punto di fusione: 60 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00137276 CAS Number: 139-07-1 EINECS: 205-351-5 UN: 3261 ADR: 8,III |