Stampa…
(2-Fluorophenyl)acetone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H61535.06 H61535.14
H61535.06EA 60.7 EUR
H61535.06 H61535.14
(2-Fluorophenyl)acetone ≥98%
(2-Fluorophenyl)acetone
Formula: C₉H₉FO
Punto di ebollizione: 47 °C
Densità: 1,077
Flash Pt: 85 °C (185 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000325
CAS Number: 2836-82-0
EINECS: 220-627-5