Stampa…
4-Bromo-2-methylbenzaldehyde 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H61314.03 H61314.06
H61314.03EA 169 EUR
H61314.03 H61314.06
4-Bromo-2-methylbenzaldehyde 95%
4-Bromo-2-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇BrO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07787171
CAS Number: 24078-12-4