1-Hexyl-3-methylimidazolium iodide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
H59487.06
H59487.18
H59487.06EA
43.9
EUR
H59487.06
H59487.18
1-Hexyl-3-methylimidazolium iodide ≥98%
1-Hexyl-3-methylimidazolium iodide
Formula:
C₁₀H₁₉IN₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12964976 CAS Number: 178631-05-5 |