Stampa…
1-Methyl-3-octylimidazolium chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H59534.06 H59534.18
H59534.06EA 32.1 EUR
H59534.06 H59534.18
1-Methyl-3-octylimidazolium chloride ≥97%
1-Methyl-3-octylimidazolium chloride
Formula: C₁₂H₂₃ClN₂
Densità: 1,01
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095432
CAS Number: 64697-40-1