Stampa…
Acido gallico
Fornitore: Cayman Chemical
Synonyms: Acido 3,4,5-triidrossibenzoico
11846-50 11846-10 11846-100
CAYM11846-50EA 123 EUR
CAYM11846-50 CAYM11846-10 CAYM11846-100
Acido gallico
Acido gallico
Formula: C₇H₆O₅
Punto di ebollizione: 501 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 251…252 °C
Densità: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002510
CAS Number: 149-91-7
EINECS: 205-749-9
Merck Index: 13,04366